Tlačiť
2-Acetyl-6-bromopyridine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H55981.03 H55981.06
H55981.03EA 73.41 EUR
H55981.03 H55981.06
2-Acetyl-6-bromopyridine ≥97%
2-Acetyl-6-bromopyridine
Purity: 97% CAS No.: 49669-13-8 Molecular Formula: C7H6BrNO Formula Weight: 200.03 Melting Point: 51-55° MDL No.: MFCD00272200
Vzorec: C₇H₆BrNO
Teplota tavenia: 51…55 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00272200
Číslo CAS: 49669-13-8