Tlačiť
5-Acetyl-2-bromopyridine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Acetyl-6-bromopyridine
H33204.03 H33204.06
H33204.03EA 87.04 EUR
H33204.03 H33204.06
5-Acetyl-2-bromopyridine ≥97%
5-Acetyl-2-bromopyridine
Purity: 97% CAS No.: 139042-59-4 Molecular Formula: C7H6BrNO Formula Weight: 200.03 Melting Point: 124-128° MDL No.: MFCD04974527
Vzorec: C₇H₆BrNO
Teplota tavenia: 124…128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04974527
Číslo CAS: 139042-59-4