1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol 98
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
DL-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthalenemethanol, 1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol
B25628.06
B25628.14
B25628.06EA
68.1
EUR
B25628.06
B25628.14
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol 98
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol
Purity: 98%
CAS No.: 77301-42-9
Molecular Formula: C13H14O2
Formula Weight: 202.25
Melting Point: 111-112°
MDL No.: MFCD01632581
Vzorec:
C₁₃H₁₄O₂ Mw: 202.25 g/mol Teplota tavenia: 111…112 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01632581 Číslo CAS: 77301-42-9 |