Tlačiť
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: DL-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthalenemethanol, 1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol
331500050 331500250
ACRO331500050EA 100.14 EUR
ACRO331500050 ACRO331500250
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol 98%
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol
Vzorec: C₁₃H₁₄O₂
Mw: 202.25 g/mol
Teplota tavenia: 111…114 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01632581
Číslo CAS: 77301-42-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
HPLC ≥97.5 %