Tlačiť
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt hydrate, pure indicator grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
346551000 346555000 346550250
ACRO346551000EA 124.35 EUR
ACRO346551000 ACRO346555000 ACRO346550250
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt hydrate, pure indicator grade
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt hydrate
Vzorec: C₁₀H₅NNa₂O₈S₂
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149246
Číslo CAS: 525-05-3
EINECS: 208-369-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (1 g, 105°C)
Suitability (for Co determination) Passes test