Tlačiť
Calmagite, pure indicator grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
108170050 108170100 108170250 108171000
ACRO108170050EA 88.25 EUR
ACRO108170050 ACRO108170100 ACRO108170250 ACRO108171000
Calmagite, pure indicator grade
Calmagite
Vzorec: C₁₇H₁₄N₂O₅S
Teplota tavenia: 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011656
Číslo CAS: 3147-14-6
EINECS: 221-563-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific extinction E (1%/1cm) ≥300 (610 nm, in buffer)
Suitability (for Ca + Mg determination) Passes test
UV at 260 nm A: ≤0.01
Titration after Ion exchange ≥99.0 %