Tlačiť
Tungsten dichloride dioxide ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
89962.09 89962.18
89962.09EA 296.03 EUR
89962.09 89962.18
Tungsten dichloride dioxide ≥99%
Tungsten dichloride dioxide
Purity: 99% CAS No.: 13520-76-8 Molecular Formula: WO2Cl2 Formula Weight: 286.75 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00054136
Vzorec: Cl₂O₂W
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00054136
Číslo CAS: 13520-76-8
EINECS: 236-862-1
ADR: 8,III