Copper(II) wolframate ≥99.5% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Copper(II) tungsten oxide
40217.18
40217.30
40217.18EA
141.8
EUR
40217.18
40217.30
Copper(II) wolframate ≥99.5% (metals basis)
Copper(II) wolframate
Purity: 99.5%
CAS No.: 13587-35-4
Molecular Formula: CuWO4
Formula Weight: 311.38
Physical Form: -200 Mesh Powder
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,2657
MDL No.: MFCD00016067
Vzorec:
CuO₄W Mw: 311.38 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016067 Číslo CAS: 13587-35-4 EINECS: 237-022-7 Merck Index: 14,2657 |