Tlačiť
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50355.03 H50355.MD
H50355.03EA 190.13 EUR
H50355.03 H50355.MD
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline 98%
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Purity: 98% CAS No.: 243666-11-7 Molecular Formula: C10H7F3N2 Formula Weight: 212.18 MDL No.: MFCD00269411
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂
Mw: 212.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00269411
Číslo CAS: 243666-11-7