Biphenyl-4-sulphonyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B21031.06
B21031.14
B21031.22
B21031.06EA
77.82
EUR
B21031.06
B21031.14
B21031.22
Biphenyl-4-sulphonyl chloride ≥97%
Biphenyl-4-sulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 1623-93-4
Molecular Formula: C12H9ClO2S
Formula Weight: 252.72
Melting Point: 112-117°
Boiling Point: 200-205°/6mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00078658
Vzorec:
C₁₂H₉ClO₂S Teplota varu: 200…205 °C (6 mmHg) Teplota tavenia: 112…117 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00078658 Číslo CAS: 1623-93-4 EINECS: 216-609-1 ADR: 8,II |