Tlačiť
4,4'-Biphenyldiboronic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diyldiboronic acid
L13328.03 L13328.06
L13328.03EA 265.94 EUR
L13328.03 L13328.06
4,4'-Biphenyldiboronic acid 95%
4,4'-Biphenyldiboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 4151-80-8 Molecular Formula: C12H12B2O4 Formula Weight: 241.85 Melting Point: ca 300° dec. Beilstein Reference: 2941876
Vzorec: C₁₂H₁₂B₂O₄
Teplota tavenia: ∼ 300 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151795
Číslo CAS: 4151-80-8