Nordihydroguaiaretic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L03149.06
L03149.03
L03149.06EA
369.03
EUR
L03149.06
L03149.03
Nordihydroguaiaretic acid ≥97%
Nordihydroguaiaretic acid
Purity: 97%
CAS No.: 500-38-9
Molecular Formula: C18H22O4
Formula Weight: 302.37
Odour: Odourless
Melting Point: 184-188°
Beilstein Reference: 2056825
Merck Reference: 14,6693
MDL No.: MFCD00002206
Vzorec:
C₁₈H₂₂O₄ Teplota tavenia: 184…188 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002206 Číslo CAS: 500-38-9 EINECS: 207-903-0 Merck Index: 14,6693 |