Tlačiť
Nordihydroguaiaretic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
376300010 376300050 376305000
ACRO376300010EA 115.92 EUR
ACRO376300010 ACRO376300050 ACRO376305000
Nordihydroguaiaretic acid 95%
Nordihydroguaiaretic acid
Vzorec: C₁₈H₂₂O₄
Teplota tavenia: 184…189 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00002206
Číslo CAS: 500-38-9
EINECS: 207-903-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 184 to 189 °C
HPLC ≥94 %