Tlačiť
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate
M-Clarity™ quality level = MQ100
266477-10G 266477-1G
SIAL266477-10GEA 144.4 EUR
SIAL266477-10G SIAL266477-1G
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Mw: 166.18 g/mol
Číslo MDL: MFCD00009984
Číslo CAS: 6908-41-4
EINECS: 230-017-0