Tlačiť
Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate
B22564.06 B22564.14
B22564.06EA 65.38 EUR
B22564.06 B22564.14
Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate ≥99%
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Purity: 99% CAS No.: 6908-41-4 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 46-52° MDL No.: MFCD00009984
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Mw: 166.18 g/mol
Teplota tavenia: 46…52 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009984
Číslo CAS: 6908-41-4
EINECS: 230-017-0