Tlačiť
N-Boc-D-phenylalaninol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Boc-D-Phenylalaninol
H27713.03 H27713.06
H27713.03EA 75.31 EUR
H27713.03 H27713.06
N-Boc-D-phenylalaninol ≥98%
N-Boc-D-phenylalaninol
Purity: 98% CAS No.: 106454-69-7 Molecular Formula: C14H21NO3 Formula Weight: 251.33 Melting Point: 94-96° MDL No.: MFCD00216472
Vzorec: C₁₄H₂₁NO₃
Mw: 251.3 g/mol
Teplota tavenia: 94…96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00216472
Číslo CAS: 106454-69-7