Tlačiť
Coniferyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-(3-Hydroxyprop-1-en-1-yl)-2-methoxyphenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
223735-100MG 223735-1G
SIAL223735-100MGEA 171.68 EUR
SIAL223735-100MG SIAL223735-1G
Coniferyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Coniferyl alcohol
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Mw: 180.20 g/mol
Číslo MDL: MFCD00002922
Číslo CAS: 458-35-5
EINECS: 207-277-9