Tlačiť
4-Sulphobenzoic acid monopotassium salt 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Sulphobenzoic acid potassium salt
A19432.18 A19432.30
A19432.18EA 62.49 EUR
A19432.18 A19432.30
4-Sulphobenzoic acid monopotassium salt 95%
4-Sulphobenzoic acid monopotassium salt
Purity: 95% CAS No.: 5399-63-3 Molecular Formula: C7H5KO5S Formula Weight: 240.28 MDL No.: MFCD00007509
Vzorec: C₇H₅KO₅S
Mw: 240.28 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007509
Číslo CAS: 5399-63-3
EINECS: 226-435-8