2-Sulphobenzoic acid hydrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B23381.14
B23381.22
B23381.14EA
50.54
EUR
B23381.14
B23381.22
2-Sulphobenzoic acid hydrate ≥98%
2-Sulphobenzoic acid hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 123333-68-6
Molecular Formula: C7H6O5S.xH2O
Formula Weight: 202.19(anhy)
Melting Point: ca 68-72°
Beilstein Reference: 2106852
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00149534
Vzorec:
C₇H₆O₅S·H₂O Teplota tavenia: ∼ 68…72 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149534 Číslo CAS: 123333-68-6 EINECS: 211-176-5 ADR: 8,II |