Tlačiť
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
252700-1G 252700-25G 252700-5G
SIAL252700-1GEA 36.73 EUR
SIAL252700-1G SIAL252700-25G SIAL252700-5G
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid
Vzorec: C₇H₅ClO₄S
Mw: 220.63 g/mol
Číslo MDL: MFCD00007448
Číslo CAS: 10130-89-9
EINECS: 233-367-2