Tlačiť
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
405060250 405060050
ACRO405060250EA 349.78 EUR
ACRO405060250 ACRO405060050
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid 96%
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid
Vzorec: C₇H₅ClO₄S
Teplota tavenia: 230 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007448
Číslo CAS: 10130-89-9
EINECS: 233-367-2
OSN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥95 %
Color scale ≤10 APHA
Free amine ≤0.01 %