3-(Chlorosulphonyl)benzoic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B22987.06
B22987.14
B22987.06EA
53.68
EUR
B22987.06
B22987.14
3-(Chlorosulphonyl)benzoic acid ≥97%
3-(Chlorosulphonyl)benzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 4025-64-3
Molecular Formula: C7H5ClO4S
Formula Weight: 220.63
Melting Point: 133-138°
Beilstein Reference: 2645465
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00024877
Vzorec:
C₇H₅ClO₄S Mw: 220.63 g/mol Teplota tavenia: 133…138 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00024877 Číslo CAS: 4025-64-3 EINECS: 223-692-8 ADR: 8 II |