4-(Dimethylamino)-2-methoxybenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B23598.03
B23598.06
B23598.03EA
57.36
EUR
B23598.03
B23598.06
4-(Dimethylamino)-2-methoxybenzaldehyde 98%
4-(Dimethylamino)-2-methoxybenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 84562-48-1
Molecular Formula: C10H13NO2
Formula Weight: 179.22
Melting Point: 58-60°
Beilstein Reference: 2719181
Vzorec:
C₁₀H₁₃NO₂ Teplota tavenia: 58…60 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00151814 Číslo CAS: 84562-48-1 |