Tlačiť
4-(Dimethylamino)-2-methoxybenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B23598.03 B23598.06
B23598.03EA 57.36 EUR
B23598.03 B23598.06
4-(Dimethylamino)-2-methoxybenzaldehyde 98%
4-(Dimethylamino)-2-methoxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 84562-48-1 Molecular Formula: C10H13NO2 Formula Weight: 179.22 Melting Point: 58-60° Beilstein Reference: 2719181
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Teplota tavenia: 58…60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151814
Číslo CAS: 84562-48-1