Tlačiť
4-Bromo-N,N-diphenylaniline 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (4-Bromophenyl)diphenylamine, 4-Bromotriphenylamine
H60328.06 H60328.14
H60328.06EA 113.52 EUR
H60328.06 H60328.14
4-Bromo-N,N-diphenylaniline 99%
4-Bromo-N,N-diphenylaniline
Vzorec: C₁₈H₁₄BrN
Teplota tavenia: 108…112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01851266
Číslo CAS: 36809-26-4