3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid ≥90%, tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
3-(tert-Butyl dimethylsiloxy)phenyl boronic acid, (3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)phenyl)boronic acid, 3-(tert-Butyldimethylsiloxy)benzeneboronic acid
H28378.03
H28378.06
H28378.03EA
79.02
EUR
H28378.03
H28378.06
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid ≥90%, tech.
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid
Purity: 90%
CAS No.: 261621-12-9
Molecular Formula: C12H21BO3Si
Formula Weight: 252.19
Melting Point: 86-91°
MDL No.: MFCD03701505
Vzorec:
C₁₂H₂₁BO₃Si Teplota tavenia: 86…91 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03701505 Číslo CAS: 261621-12-9 |