Tlačiť
(R)-(-)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Dodávateľ: Cayman Chemical
70255-100 70255-500
CAYM70255-100EA 52.95 EUR
CAYM70255-100 CAYM70255-500
(R)-(-)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
(R)-(-)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Vzorec: C₁₅H₁₃FO₂
Číslo MDL: MFCD00869714
Číslo CAS: 51543-40-9
EINECS: 257-264-7