Tlačiť
N-Boc-L-tyrosine 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: BOC-L-Tyrosine, Boc-Tyr-OH
275700050 275700250 275701000
ACRO275700050EA 59.77 EUR
ACRO275700050 ACRO275700250 ACRO275701000
N-Boc-L-tyrosine 99+%
N-Boc-L-tyrosine
Vzorec: C₁₄H₁₉NO₅
Teplota tavenia: 135…140 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00037179
Číslo CAS: 3978-80-1
EINECS: 223-613-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
Specific optical rotation +36.5° to +39.5° (24°C, 589 nm) (c=1, dioxane)