Tlačiť
Ethyl hippurate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ethyl Hippurate, Ethyl 2-benzamidoacetate, Ethyl 2-(phenylformamido)acetate
B24765.06 B24765.14
B24765.06EA 94.26 EUR
B24765.06 B24765.14
Ethyl hippurate ≥98%
Ethyl hippurate
Purity: 98% CAS No.: 1499-53-2 Molecular Formula: C6H5CONHCH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 207.23 Melting Point: 58-60° MDL No.: MFCD00026890
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₃
Teplota tavenia: 58…60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00026890
Číslo CAS: 1499-53-2