Tlačiť
N-Boc-L-valine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
15528-100G 15528-25G
SIAL15528-100GEA 239.87 EUR
SIAL15528-100G SIAL15528-25G
N-Boc-L-valine, Sigma-Aldrich®
N-Boc-L-valine
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₄
Číslo MDL: MFCD00065605
Číslo CAS: 13734-41-3
EINECS: 237-307-6