Tlačiť
N-Boc-L-valine 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
275710050 275710250 275711000
ACRO275710050EA 31.45 EUR
ACRO275710050 ACRO275710250 ACRO275711000
N-Boc-L-valine 99+%
N-Boc-L-valine
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₄
Teplota tavenia: 76…80 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00065605
Číslo CAS: 13734-41-3
EINECS: 237-307-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -5.3° to -7.3° (20 °C, 589 nm) (c=1, CH3COOH)