Tlačiť
Ethyl picolinoylacetate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
425470025 425470100
ACRO425470025EA 129.16 EUR
ACRO425470025 ACRO425470100
Ethyl picolinoylacetate 95%
Ethyl picolinoylacetate
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₃
Teplota varu: 100…104 °C (,3 mmHg)
Hustota: 1,164 g/cm³
Teplota vzplanutia: >200 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00094022
Číslo CAS: 26510-52-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear straw yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥94 %