1,3-Propanedisulphonic acid disodium salt 99% (dry weight)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20092.06
B20092.14
B20092.06EA
52.15
EUR
B20092.06
B20092.14
1,3-Propanedisulphonic acid disodium salt 99% (dry weight)
1,3-Propanedisulphonic acid disodium salt
Purity: 99%
CAS No.: 36589-58-9
Molecular Formula: NaO3S(CH2)3SO3Na
Formula Weight: 248.19
Melting Point:
Vzorec:
C₃H₆Na₂O₆S₂ Teplota tavenia: >300 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00191483 Číslo CAS: 36589-58-9 |