Tlačiť
1,2-Ethanedisulphonic acid dihydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethane-1,2-disulphonic acid dihydrate
384800050 384800250
ACRO384800050EA 81.31 EUR
ACRO384800050 ACRO384800250
1,2-Ethanedisulphonic acid dihydrate 98%
1,2-Ethanedisulphonic acid dihydrate
Vzorec: C₂H₆O₆S₂·2H₂O
Mw: 226.2260 g/mol
Teplota tavenia: 109…113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD26793415
Číslo CAS: 5982-56-9
EINECS: 203-732-0
OSN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to beige to grey to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 14 to 19 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥97.5 %