Tlačiť
2-(Methylthio)ethylamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-(Methylthio)ethanamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
632929-1G 632929-5G
SIAL632929-1GEA 75.01 EUR
SIAL632929-1G SIAL632929-5G
2-(Methylthio)ethylamine, Sigma-Aldrich®
2-(Methylthio)ethylamine
Vzorec: C₃H₉NS
Číslo MDL: MFCD00014825
Číslo CAS: 18542-42-2
EINECS: 242-412-5