Tlačiť
2-Methoxyphenyl acetate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 1-Acetoxy-2-methoxybenzene, Acetic acid 2-methoxyphenyl ester, 2-Acetoxyanisole, Acetic acid 2-guaiacol ester, 2-Guaiacol acetate, O-Acetylguaiacol
B20242.14 B20242.22
B20242.14EA 50.54 EUR
B20242.14 B20242.22
2-Methoxyphenyl acetate ≥98%
2-Methoxyphenyl acetate
Purity: 98% CAS No.: 15212-03-0 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 MDL No.: MFCD00017221
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017221
Číslo CAS: 15212-03-0