Tlačiť
N-Boc-L-alaninol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B22399.06 B22399.14
B22399.06EA 150.42 EUR
B22399.06 B22399.14
N-Boc-L-alaninol ≥99%
N-Boc-L-alaninol
Vzorec: C₈H₁₇NO₃
Teplota tavenia: 60…62 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00043121
Číslo CAS: 79069-13-9