Tlačiť
1,6-Diaminohexan 60% (w/w) vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
411560010 411562500
ACRO411560010EA 109.51 EUR
ACRO411560010 ACRO411562500
1,6-Diaminohexan 60% (w/w) vodný roztok
1,6-Diaminohexane
Vzorec: C₆H₁₆N₂
Teplota vzplanutia: 116 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008243
Číslo CAS: 124-09-4
EINECS: 204-679-6
OSN: 1783
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear solution
Color scale ≤20 APHA
Strength 59 to 61 wt%