Tlačiť
Isonicotinamidine hydrochloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11050.06 A11050.14
A11050.06EA 110.71 EUR
A11050.06 A11050.14
Isonicotinamidine hydrochloride ≥98%
Isonicotinamidine hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 6345-27-3 Molecular Formula: C6H7N3.HCl Formula Weight: 157.60 Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 3562678
Vzorec: C₆H₇N₃·ClH
Teplota tavenia: ∼ 245 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040385
Číslo CAS: 6345-27-3