Isonicotinamidine hydrochloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11050.06
A11050.14
A11050.06EA
110.71
EUR
A11050.06
A11050.14
Isonicotinamidine hydrochloride ≥98%
Isonicotinamidine hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 6345-27-3
Molecular Formula: C6H7N3.HCl
Formula Weight: 157.60
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 3562678
Vzorec:
C₆H₇N₃·ClH Teplota tavenia: ∼ 245 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00040385 Číslo CAS: 6345-27-3 |