Picolinamidine hydrochloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10942.06
A10942.03
A10942.06EA
242.28
EUR
A10942.06
A10942.03
Picolinamidine hydrochloride ≥97%
Picolinamidine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 51285-26-8
Molecular Formula: C6H7N3.HCl
Formula Weight: 157.60
Melting Point: 148-152°
Beilstein Reference: 3562671
Vzorec:
C₆H₈ClN₃ Teplota tavenia: 148…152 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00052271 Číslo CAS: 51285-26-8 |