Tlačiť
Picolinamidine hydrochloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10942.06 A10942.03
A10942.06EA 242.28 EUR
A10942.06 A10942.03
Picolinamidine hydrochloride ≥97%
Picolinamidine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 51285-26-8 Molecular Formula: C6H7N3.HCl Formula Weight: 157.60 Melting Point: 148-152° Beilstein Reference: 3562671
Vzorec: C₆H₈ClN₃
Teplota tavenia: 148…152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052271
Číslo CAS: 51285-26-8