Tlačiť
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethene 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Tributyl(1-ethoxyvinyl)tin, Tri-n-butyl(1-ethoxyvinyl)tin, 1-Ethoxyvinyltri-n-butyltin
H31562.03 H31562.06 H31562.14
H31562.03EA 73 EUR
H31562.03 H31562.06 H31562.14
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethene 95%
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethene
CAS No.: 97674-02-7 Molecular Formula: C16H34OSn Formula Weight: 361.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4760 Boiling Point: 85-86°/0.07mm UN No.: 2788 MDL No.: MFCD00010240
Vzorec: C₁₆H₃₄OSn
Teplota varu: 85…86 °C (0,07 mmHg)
Hustota: 1,067
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010240
Číslo CAS: 97674-02-7
OSN: 2788
ADR: 6.1,III