Tlačiť
2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,5-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
B20635.03 B20635.06 B20635.14
B20635.03EA 118.33 EUR
B20635.03 B20635.06 B20635.14
2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid ≥97%
2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 57338-76-8 Molecular Formula: C7H9NO2 Formula Weight: 139.16 Melting Point: 199-201° dec. MDL No.: MFCD00203874
Vzorec: C₇H₉NO₂
Teplota tavenia: 199…201 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00203874
Číslo CAS: 57338-76-8