Ethyl pyrrole-2-carboxylate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Ethyl 1H-pyrrole-2-carboxylate
L16382.06
L16382.14
L16382.06EA
117.93
EUR
L16382.06
L16382.14
Ethyl pyrrole-2-carboxylate ≥98%
Ethyl pyrrole-2-carboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 2199-43-1
Molecular Formula: C7H9NO2
Formula Weight: 139.16
Melting Point: 37-39°
Boiling Point: 70°/0.8mm
MDL No.: MFCD00817049
Vzorec:
C₇H₉NO₂ Teplota varu: 70 °C (0,8 mmHg) Teplota tavenia: 37…39 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00817049 Číslo CAS: 2199-43-1 |