Tlačiť
Bathophenanthrolinedisulphonic acid disodium salt hydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
164050010 164050050
ACRO164050010EA 193.34 EUR
ACRO164050010 ACRO164050050
Bathophenanthrolinedisulphonic acid disodium salt hydrate 98%
Bathophenanthrolinedisulphonic acid disodium salt hydrate
Vzorec: C₂₄H₁₄N₂Na₂O₆S₂·H₂O
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149310
Číslo CAS: 52746-49-3
EINECS: 258-152-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 2 to 6 % (K.F.)
UV Lambda max 276 to 284 nm (in water)
Specific extinction E (1%/1cm) ≥710 (at lambda max)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (on dry substance)
Chloride (Cl) ≤50 ppm