Tlačiť
2-Amino-4-methyl-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-4-methylpyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 4-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-amine, 4-Methyl-2-aminopyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester
H54375.MD H54375.03
H54375.MDEA 124.35 EUR
H54375.MD H54375.03
2-Amino-4-methyl-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 96%
2-Amino-4-methyl-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 944401-55-2 Molecular Formula: C11H18BN3O2 Formula Weight: 235.09 MDL No.: MFCD18072554
Vzorec: C₁₁H₁₈BN₃O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18072554
Číslo CAS: 944401-55-2