Tlačiť
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine
M-Clarity™ quality level = MQ200
145289-10G 145289-50G
SIAL145289-10GEA 54.55 EUR
SIAL145289-10G SIAL145289-50G
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Vzorec: C₅H₅ClN₂S
Číslo MDL: MFCD00006083
Číslo CAS: 49844-90-8
EINECS: 256-500-6