Tlačiť
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
144533-25G 144533-5G
SIAL144533-25GEA 220.62 EUR
SIAL144533-25G SIAL144533-5G
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine, Sigma-Aldrich®
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂S
Číslo MDL: MFCD00006086
Číslo CAS: 6299-25-8
EINECS: 228-577-6