Tlačiť
2-(Methylamino)-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methylaminopyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, N-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-amine
H54682.MD H54682.03
H54682.MDEA 117.13 EUR
H54682.MD H54682.03
2-(Methylamino)-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 96%
2-(Methylamino)-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 904326-88-1 Molecular Formula: C11H18BN3O2 Formula Weight: 235.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 122-125° MDL No.: MFCD11878345
Vzorec: C₁₁H₁₈BN₃O₂
Teplota tavenia: 122…125 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11878345
Číslo CAS: 904326-88-1