2-(Methylamino)-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Methylaminopyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, N-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-amine
H54682.MD
H54682.03
H54682.MDEA
117.13
EUR
H54682.MD
H54682.03
2-(Methylamino)-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 96%
2-(Methylamino)-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Purity: 96%
CAS No.: 904326-88-1
Molecular Formula: C11H18BN3O2
Formula Weight: 235.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 122-125°
MDL No.: MFCD11878345
Vzorec:
C₁₁H₁₈BN₃O₂ Teplota tavenia: 122…125 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD11878345 Číslo CAS: 904326-88-1 |