3-Amino-5-(methylthio)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-Amino-5-(methylthio)pyrazole-4-carbonitrile
B20991.03
B20991.06
B20991.03EA
96.67
EUR
B20991.03
B20991.06
3-Amino-5-(methylthio)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
3-Amino-5-(methylthio)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 72760-85-1
Molecular Formula: C5H6N4S
Formula Weight: 154.19
Melting Point: 148-150°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00052745
Vzorec:
C₅H₆N₄S Teplota tavenia: 148…150 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00052745 Číslo CAS: 72760-85-1 OSN: 3439 ADR: 6.1,III |