Tlačiť
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl (S)-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate, (S)-1-BOC-3-(Aminomethyl)piperidine
H52822.03 H52822.06
H52822.03EA 154.22 EUR
H52822.03 H52822.06
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine
Purity: 97% CAS No.: 140645-24-5 Molecular Formula: C11H22N2O2 Formula Weight: 214.31 MDL No.: MFCD03839877
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
Mw: 214.31 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03839877
Číslo CAS: 140645-24-5