Tlačiť
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (4-Fluorophenyl)(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride
B23142.06 B23142.03
B23142.06EA 228.64 EUR
B23142.06 B23142.03
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride ≥98%
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 25519-78-2 Molecular Formula: C12H14FNO.HCl Formula Weight: 243.71 MDL No.: MFCD00044912
Vzorec: C₁₂H₁₅ClFNO
Mw: 243.71 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044912
Číslo CAS: 25519-78-2
EINECS: 247-070-0